Learn More
Cole-Parmer™ Zubehör für Mixer/Mill™ der Serie 8000
Zur Verwendung mit 8000D und 8000M Schwingmühlen
Marke: Cole-Parmer™ 8002-SSP
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Angebotene Zubehörteile:
- Mahlkugeln und Fläschchen in verschiedenen Materialien und Größen
- Mahlkugelsets
- Fläschchensets mit Fläschchen und Mahlkugel(n)
- Adapter und Klemmen
Spezifikation
Mahlgefäß | |
5,4 cm | |
8000 D und 8000 M Mischer/Mühlen | |
6,35 cm |
Screw-on Cap | |
Ideal zur Pulverisierung weicher, spröder Materialien und zum Mischen von Flüssigkeiten und Pulvern, zum Mahlen von Suspensionen | |
2,5 in. | |
Polystyrol |