Learn More
SPEX CertiPrep™ SPEXQuE™ -QuEChERS-Standards
SPEX CertiPrep bietet eine Komplettlösung für all Ihre QuEChERS-Anforderungen mit einem umfassenden Satz interner Standards für die QuEChERS-Analyseverfahren (GC, GC/MS, LC/MS)
Marke: SPEX CertiPrep™ QUECR-PCB-28
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Referenzstandards für Einzelkomponenten
- Volumen: 5 ml
Spezifikation
50 μg/ml | |
PCB 28 | |
5 ml |
QuEChERS Analytische Verfahren (GC, GC/MS, LC/MS) | |
QuEChERS Standard - Leiterplatte 28 | |
Acetonitril |