Learn More
SPEXQuE™ GC/MS interne Standardmischung, SPEX CertiPrep™
Sinnvolle Lösungen für die Pestizidextraktion
Marke: SPEX Certiprep QUECR-MS-IS
Additional Details : Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 1648 Chem class : 3 Pack group : II
Beschreibung
- Lösungsmittel: Acetonitril
- Volumen: 5 ml
Spezifikation
50 µg/mL | |
5 mL | |
GC/MS internes Standardgemisch |
Acetonitrile | |
Sinnvolle Lösungen für die Pestizidextraktion |
Sicherheit und Handhabung
- GC/MS Internal Standard Mix
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: acetonitrile