Learn More
3M™ Speedglas™ Outer Protection Plate
3M™ Outer Protection Plate protects the welding filter from sparks and spatter.
Marke:  3M™ 7000000233
Artikelnummer. 15307389
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Replacement outer protection plate for use with 3M™ Speedglas™ Welding Helmet 100 Series
  • Complies with the harmonized European Standards EN 166, class 1BT
  • Protects the welding filter from sparks and spatter
  • Clean regularly with a soft cloth and replace if pits or scratches occur
  • Check your equipment regularly to increase service life
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN166:BT, EN 166
3M™ Speedglas™ Welding Helmet Series 100
Polycarbonat
Outer Protection Plate