Learn More
Spectrum™ Standard RC Ready-to-use Spectra/Por™ Dialysebeutel
Für große Probenvolumina
Marke:  Spectrum™ 132681
350.15 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15330762
  • 360.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 14-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Material: Regenerierte Cellulose
  • Länge: 60 cm (23.62 in.)
  • An einem Ende versiegelt, am anderen Ende offen
  • Trichter oben für einfaches Befüllen mit Proben
  • Lieferung in 0.05%igem Natriumazid (muss vor der Verwendung gespült werden)
Spezifikation
Spezifikation
Dialysesäcke
Spektren/Por 2
29 mm
23.6 Zoll
45 mm
0.05 % Natriumazid-Konservierungsmittel
Für große Probenvolumina, Trichter zur einfachen Probenbefüllung oben angebracht
12 bis 14 kDa
Regenerierte Cellulose
1,14 in.
600 mm
50 bis 400 ml
10 Packung