Learn More
Spectrum™ Labs 15M SPECTRA/POR 5 TRIAL KIT 12-14K 75MM WIDTH .
Membranen aus reiner regenerierter natürlicher Cellulose mit 1 kDa bis 50 kDa MWCO
Marke:  Spectrum™ Labs 132754
Artikelnummer. 11485859
  • 303.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Reine regenerierte natürliche Zellulosemembranen mit 1 kDa bis 50 kDa MWCO. Transparent und flexibel, mit Ausnahme von Spectra/Por™ 5. Verbindungen mit niedrigem Molekulargewicht in wässrigen Lösungen diffundieren durch die Membran, während höhere Molekulargewichte wie Proteine und Bakterien werden von der Membran zurückgehalten werden. Praktische Spender-Boxen schützen ungenutzte Membranen. Das Glycerin zur Konservierung der Membran muss vor der Verwendung entfernt werden (wenn verwendet). Die Membran drei Stunden lang in entionisiertem Wasser einweichen und dann gut mit fließendem Wasser ausspülen. Spectra/Por™ 5 wird mit einer Schicht porösem Papier verstärkt, um eine dicke, starre Membran für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Scherung zu erhalten.
  • Spectra/Por™ 1, 2, 3, 4, 5 wird trocken mit Glycerin geliefert
  • Spectra/Por™ 6, vorbenetzt, in 0.1%igem Natriumazid geliefert
  • Spectra/Por™ 7, vorbehandelt zur Reduzierung von Spurenkontaminanten, wird in 0.1%igem Natriumazid geliefert, zur molekularen Trennung, für Proteinbindungsstudien, zur Elektrolytentfernung und Entsalzung.
Spezifikation
Spezifikation
Dialyseschläuche
48 mm
18 ml/cm
12 bis 14 kDa
15 m