Learn More
asecos™ Spezial Sorbents Schlange
Sichere Aufnahme von Säuren, Laugen, aggressiven Chemikalien und Öl
174.90 CHF - 248.04 CHF
Spezifikation
Farbe | Gelb |
---|---|
Material | Heavy-duty Cloth |
Typ | Sorbent Sock |
Breite (angloamerikanisch) | 2.95 in. |
Breite (metrisch) | 75.00 mm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17826586
|
asecos™
9914 |
1.2 m |
174.90 CHF
15 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17836336
|
asecos™
9915 |
3 m |
248.04 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sehr stark strapazierfähig
- Geeignet für starke und dauerhafte Beanspruchung
- Engmaschiges Gewebe, hohe Abriebfestigkeit und fusselarme Oberfläche
- Ausgezeichnete Absorptionseigenschaften
- Große Aufnahmekapazität (bis zum 16-fachen des Eigengewichts)
- Leicht – für kleine Leckagen und zur Prävention
- Schwer – für große Leckagen oder die Aufnahme von Lachen
Spezifikation
Gelb | |
Sorbent Sock | |
75.00 mm | |
5.4 kg |
Heavy-duty Cloth | |
2.95 in. | |
11.90 lb. |