Learn More
Greiner Bio-One Special Marker Pen
Quick-drying ink offered in a variety of colors
Marke:  Greiner Bio-One 840075
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13048063
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Fine tip is excellent for general marking
  • Highly resistant to abrasion and water
  • Will not smear when subjected to water or alcohol during normal use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Medium
Marker Pen
Grün
Polyethylen