Learn More
Invitrogen™ Custom DNA Oligos Synthesis Services
Kundenspezifischer Primer
Marke: Invitrogen™ 10629053
2.17 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Verwenden Sie dieses Tool, um ein individuelles DNA-Oligonukleotid mit einer beliebigen 3'- und 5'-Modifikation in einer Größenordnung von 25 nmol bis 10 μmol zu entwerfen. Wählen Sie die gewünschte Aufreinigungsmethode (normale oder Umkehrphasenchromatographie, HPLC oder PAGE).Spezifikation
1 μmol | |
Custom Primer, 20umole, Purified by Normal or Reversed-phase Chromatography, HPLC or PAGE, Used to Design a Custom DNA Oligonucleotide, With any of a Variety of 3' and 5' Modification | |
HPLC |
Normale oder Umkehrphasenchromatographie, HPLC oder PAGE | |
Custom Primer | |
Design a custom DNA oligonucleotide, with any of a variety of 3' and 5' modification |