Learn More
Invitrogen™ Custom DNA Oligos Synthesis Services
Kundenspezifischer Primer
Marke:  Invitrogen™ 10668051
5.81 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10003203
  • 7.75 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie dieses Tool, um ein individuelles DNA-Oligonukleotid mit einer beliebigen 3'- und 5'-Modifikation in einer Größenordnung von 25 nmol bis 10 μmol zu entwerfen. Wählen Sie die gewünschte Aufreinigungsmethode (normale oder Umkehrphasenchromatographie, HPLC oder PAGE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 nmol
Custom Conc Standard Primer, 25nmol
Custom Conc Standard Primer