Learn More
Liebherr™ Leistungsstarker ATEX-Kühlschrank für wissenschaftliche Zwecke
GREENER_CHOICE
Sichere, präzise und äußerst energieeffiziente, Kühlschranklagerung mit explosionsgeschütztem Innenraum - der Liebherr™ ATEX Laborkühlschrank ist für allgemeine Anwendungen konzipiert und bietet die Verarbeitungsqualität von Liebherr, auf die Sie sich verlassen können.
Marke:  Liebherr™ SRFfg 5501
3385.12 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21993" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17849106
  • 4450.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • ATEX Stand-Laborkühlschrank zur Lagerung von Lösungsmitteln und Reagenzien, 1-teilig
  • Temperaturbereich +3 / +16 °C , +- 3 °C Temperaturstabilität getestet nach EN60068-3
  • weiße Außenseite, Polystyrol innen, fugenfrei tiefgezogen in gewerblicher Ausführung, Umluft-Kühlung
  • Kältemittel R 600a, Anschlusswert 2,0 A, 220- 240V/50/1-ph
  • Dieses Modell ist für die funkenfreie Lagerung vorgesehen
  • ATEX-zertifizierter funkenfreier Innenraum
  • Multifunktionaler digitaler Controller mit hochauflösendem Display und Anschlussmöglichkeiten
  • Türschloss, umkehrbare Scharniere, antimikrobieller Hebelgriff
Spezifikation
Spezifikation
Atex Fridge
3°C bis 16°C
+5°C
R 600a
1
Kratzfester lackierter Stahl
Commercial-grade Molded Polystyrol
Schrank, SRFfg 5501
Optional (80 to 100 mm dia.)
Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube
1 x 10 mm dia.
2 yr. Parts and Labor
SmartCoolingHub
CFC-free
CEE 7/7
120 W
558 L
NTC
±3 K
Solid Reversible Self-closing with Lock
5
White Powder-coated
ISO 9001, ISO 14001, CE
Touch Control, Digital Display in Door
White
Storage of Temperature-sensitive Products
Scientific Performance
Timed Off-cycle
Yes
2.0 A
220/240 V
399 kWh/a