Learn More
BRAND™ Ersatz-Bürette-Spitze
Für kompakte und automatische Büretten
Marke:  BRAND™ 11511
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10626483
  • 7.65 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Klarglas vom Typ Boro 3.3
  • Für die Verwendung mit kompakten Büretten und kompakten automatischen Büretten
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    25 ml
    Borosilikatglas 3.3
    1
    25 ml