Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Ersatz-Bürettenröhrchen für kompakte Bürette
BLAUBRAND™ Ersatz-Bürettenröhrchen für die Verwendung mit 25 ml kompakte Bürette.
Marke:  BRAND™ 13946
Artikelnummer. 10685513
  • 38.20 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ersatzschläuche
  • Für die Verwendung mit kompakten Büretten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klar
70,2 cm
Borosilikatglas 3.3
25 ml
25 ml kompakte Bürette
1,6 cm