Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Super Polyfoil™ Kolbenhülle
Dient als chemisch inerte Barriere beim Abdecken von Gefäßen zum Autoklavieren, Inkubieren oder Lagern. Die Bel Art™ SP Scienceware™ Super Polyfoil™ Kolbenhülle lässt sich leicht und ohne Knicken falten.
41.30 CHF - 71.20 CHF
Spezifikation
Anwendungen | Verwendung in Klinik, Forschung und Industrie |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | FDA |
Produkttyp | Folie |
Material | Aluminium, Polyester |
Dicke | 1mil |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11779445
|
Bel-Art™
F13200-0066 |
130 mm | 130 mm | N/A | |||||
12319558
|
Bel-Art™
F13200-0044 |
102 mm | 102 mm | N/A | |||||
12339558
|
Bel-Art™
F13200-0088 |
203 mm | 203 mm | N/A | |||||
Beschreibung
- Thermoplastische Schicht wird auf 1 mm dicke Folie aufgetragen
- Leicht zu falten, lässt sich glätten, ohne zu knittern
- Durchstich- und reißfest, korrosionsbeständig
- Polyesterfolie verhindert Bildung von Löchern und ist beständig gegenüber organischen Lösungsmitteln und ätzenden Substanzen
- Erfüllt Anforderungen der amerikanischen Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA hinsichtlich des direkten Kontakts mit Lebensmitteln während der Anwendung
- Packung enthält 100 Stück
Spezifikation
Verwendung in Klinik, Forschung und Industrie | |
Folie | |
1mil |
FDA | |
Aluminium, Polyester |