Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ NMR-Röhrchenkappen aus PTFE
Die nach genauen Spezifikationen für eine größere Spinnstabilität gefrästen Wilmad-LabGlass NMR-Röhrchenkappen aus PTFE haben einen kleineren Gyroradius, eine homogenere Massenverteilung und eine bessere chemische Beständigkeit als Einwegkappen.
Marke: Wilmad-LabGlass™ 66005-0025
Benachrichtigungen:
Aufgrund der engen Toleranz nur für Wilmad-LabGlass Precision Röhrchen geeignet.
Beschreibung
Empfohlen für Experimente mit hohem bis extrem hohem Feld und für Experimente, bei denen Chloroform als Referenzlösung verwendet wird.
- Für eine höhere Stabilität beim Drehen nach genauen Spezifikationen gefertigt
- Kleinerer Gyroradius, homogenere Massenverteilung und bessere chemische Beständigkeit als Einwegkappen
- Geeignet für Röhrchengrößen von 3.0 mm bis 12.0 mm
- Aufgrund der engen Toleranz nur für Wilmad-LabGlass Precision NMR-Röhrchen geeignet
Spezifikation
5,0 mm | |
PTFE | |
Versuche mit hohem bis extrem hohem Feld und für Versuche, bei denen Chloroform als Referenzlösung verwendet wird. | |
Wilmad NMR-Röhrchen, 5 mm |
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
25/Packung |