Learn More
Wilmad-LabGlass™ 5 mm-Spinnerturbine für Bruker Systeme, RT
5 mm-Spinnerturbine, für die Verwendung bei Raumtemperatur.
Marke: Wilmad-LabGlass™ 66000-0050
Includes: Glasröhrchen, Kolben und Vakuumadapter
Beschreibung
- Verursacht weniger Beschädigungen beim Einsetzen der Proben durch eine bessere Kontrolle der Probeneinsetzung
- Drehzahlmesserleiste jetzt mit Folienschutz für verbesserte Lebensdauer
- Der längere obere Zylinderstabilisator ist leicht anhand des gelben 3 mm-Bandes zu erkennen
- Eingeschränkter VT-Betrieb von +40 °C über Umgebungstemperatur möglich
- Kann während des Probenwechslerbetriebs mit Originalen gemischt werden
- Empfindlichkeit, die auf die Originale abgestimmt ist
- Anwendungstemperatur: Umgebungstemperatur ± 25 °C.
- Beschreibung: 5 mm-Spinnerturbine, für den Einsatz bei Raumtemperatur
- Gewicht: 13g
Spezifikation
Bruker Systeme | |
Spinnerturbine | |
STB-5 |