Learn More
H-B Frio-Temp SP Scienceware™ Kalibrierte elektronische Prüfthermometer, kalibriert für allgemeine Anwendungen
Digitale Thermometer überprüfen die Probentemperatur in Tiefkühlgeräten, Kühlschränken, Inkubatoren und Öfen.In für spezifische Anwendungen und Geräte kalibriertem Zustand erhältlich.
Marke:  H-B Frio-Temp B60730-0000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30193457
  • 123.60 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Kunststoffflaschen, wie in der Tabelle angegeben, können nicht in Öfen verwendet werden.
Includes: Multi-language instructions (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish)
Requires : AAA battery
Beschreibung
Beschreibung
  • Accurate temperature reading without sample contamination is achieved by using the filled bottle (included), which mimics the sample
  • All models include accredited calibration documentation that meets the requirements of ISO 17025
  • Tested and calibrated in H-B's exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2005, A2LA accredited laboratory (Cert No. 2448.01), against equipment whose calibration is traceable to NIST
  • Individually serialized, CE marked
Certifications
CE-Kennzeichnung
Compliance
Getestet und kalibriert im exklusiven und nach ISO/IEC 17025:2005 sowie A2LA dreifach akkreditierten/registrierten H-B-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist.Individuell serialisiert.
Spezifikation
Spezifikation
Glass Bottle/Glass Beads
0°, 100°C
Temperature Calibration and Verification
110 mm
9.8 ft.
3 m
Angled Stainless Steel
2.6 in.
392°F
-58°F
-58°F to +392°F
General
±0.5°C from −20° to 100°C
Otherwise ±1.5°C
Electronic
30 mL
Tested and calibrated in H-B's exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2005, A2LA accredited laboratory (Cert No.2448.01), against equipment whose calibration is traceable to NIST. Individually serialized, CE marked.
4.3 in.
Multi-language instructions (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish)
3.1 in.
79 mm
0.1°C/°F
Max/Min, High/Low Alarm, 10-Event Recording with Date/Time Stamp; 79mm (3.1 in.) Angled Stainless Steel / 3m (9.8 ft.) Coated; AAA battery required
200°C
-50°C
-50°C to +200°C
Freezers, refrigerators, incubators, ovens
0.1°
65 mm