Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ NMR-Röhrchen mit einem Außendurchmesser von 10 mm und hohem Durchsatz
Die Wilmad-LabGlass NMR-Röhrchen für hohen Durchsatz und mit einem Außendurchmesser von 10 mm wurden für den Routineeinsatz mit kleinen Molekülproben (MW < 500 ) entwickelt und sind ideal für die Verwendung in den meisten NMR-Spektrometern mit niedrigem bis mittlerem Feld (bis zu 600 MHz) geeignet.
Marke: Wilmad-LabGlass™ 66000-0081
Benachrichtigungen:
Hinweis: Für NMR-Experimente, bei denen Kühlungs-, Erwärmungs-, biologische Proben-, Multidimensions-, Mehrfachkern- oder DNP-Verfahren angewandt werden, siehe bitte Wilmad Precision NMR-Röhrchen
Beschreibung
- Hergestellt aus Borosilikatglas, das der ASTM E-Norm Typ 1 Klasse B, entspricht und als N51A anerkannt ist
- Dieses Glas kann Fe2O3 enthalten, das paramagnetisch ist und die Shimqualität bei hohen Frequenzen beeinträchtigen kann
- Garantierte spektrale Auflösung für Proben mit kleinen Molekülen (MW<500) bis zu 600 MHz
- Gemittelter Sturz von 60 Mikron
- Ideal für MRT-Bildgebungsanwendungen
- Blaue NMR-Einmalkappen im Lieferumfang enthalten; andere Farben separat erhältlich
- 100%ig auf Oberflächenfehler und physikalische Abmessungen überprüft, um den Erfolg Ihrer Experimente zu gewährleisten
Spezifikation
60 µm | |
17,8 cm | |
NMR-Röhrchen für hohen Durchsatz | |
9,944 ± 0,025 mm | |
Blaue NMR-Einmalkappen | |
0.02 Zoll | |
100 |
NMR-Spektrometer mit niedrigem bis mittlerem Feld (bis zu 600 MHz) | |
Borosilikatglas | |
Klar | |
Proben mit kleinen Molekülen (MW < 500) | |
7 in. | |
0,60 mm | |
WG-4000-7 |