Learn More
SP Bel-Art™ SP Bel-Art Poxygrid Zentrifugenröhrchen-Rack
Für Zentrifugenröhrchen mit 30 mm Durchmesser oder kleiner in einem 4 x 6-Muster und 24 Röhrchen pro Rack
Marke: SP Bel-Art™ F19858-0001
Additional Details : Gewicht : 0.30000kg
Beschreibung
- Höhe: 7,9 cm (3,1 in.); vier Füße, die die Höhe um weitere 2,1 cm (0,81 in.) erhöhen
- Die wärmehärtende Epoxidbeschichtung ist unempfindlich gegenüber organischen Lösungsmitteln, Salzen, schwachen Säuren und schwach alkalischen Substanzen
- Temperaturbereich -223 °C (-369 °F) bis 121 °C (250 °F); autoklavierbar
- Starker Stahldraht
Spezifikation
Schwarz | |
50 ml Röhrchen | |
-223 °C° bis +121 °C° |
24 | |
Je 1 | |
21,3 x 15 x 10 cm |