Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall X1 Pro, 120–240 V, H-Flex Zellkultur-Paket
GREENER_CHOICE
Vergeuden Sie keine Zeit mit der Suche nach der richtigen Teilenummern für Ihre Anwendung! Das anwendungsorientierte Zentrifugenpaket ermöglicht eine anwenderfreundliche und schnelle Bestellung aller für die Ausführung eines bestimmten Protokolls benötigten Komponenten.
Marke:  Thermo Scientific™ 75017028
Artikelnummer. 17162469
  • 18909.08 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 04-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Vergeuden Sie keine Zeit mit der Suche nach der richtigen Teilenummern für Ihre Anwendung! Das anwendungsorientierte Zentrifugenpaket ermöglicht eine anwenderfreundliche und schnelle Bestellung aller für die Ausführung eines bestimmten Protokolls benötigten Komponenten. Verarbeiten Sie konische 50 ml/15 ml-Röhrchen sowie Mikrotiterplatten, ohne Rotoren oder Becher zu wechseln. Bestehend aus Zentrifuge, H-Flex Rotor, Bechern, Bioabdichtungsdeckeln, Adaptern für konische 50 ml-Röhrchen (maximales Fassungsvermögen 16 x 50 ml), Adapter für konische 15 ml-Röhrchen, (maximales Fassungsvermögen 36 x 15 ml), Adapter für Mikrotiterplatten (maximales Fassungsvermögen 10 Standard-, 2 Deepwell-Platten).
  • Anwenderfreundlich:
    • Die Zentrifuge ist mit intuitiven, anwenderfreundlichen Bedienelementen ausgestattet und zeigt zahlreiche Betriebsparameter sowie den Verarbeitungsstatus auf dem Display an.
    • Das moderne Industriedesign erlaubt eine kontinuierlich verbesserte Ergonomie beim Beladen des Rotors, höhere Anwendersicherheit und das Einhalten geltender Zertifizierungsanforderungen
    • Die motorbetriebene Deckelverriegelung ermöglicht auch auf hohen Labortischen das Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels durch leichten Knopfdruck.
    Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III Rotorsystem:
    • Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln von Rotoren mit einem einzigen Knopfdruck.
    • Das spart Zeit beim Wechsel zwischen verschiedenen Applikationen.
    • Der einfache Zugriff auf die Rotorkammer ermöglicht eine schnelle Reinigung, eine gesündere Arbeitsumgebung und eine längere Lebensdauer des Geräts.
    Thermo Scientific™ ClickSeal™ Becherverschlusssystem:
    • Mit einem Klick verschließbare Biocontainment-Lösung. Keine Schraubverschlüsse und keine komplizierten Klammern mehr erforderlich.
    • Das System kann auch mit Handschuhen einhändig geöffnet und geschlossen werden.
    • Das System ist von CAMR™ in Porton Down (GB) zertifiziert.
    Thermo Scientific™ SMARTSpin™ Technologie:
    • Das ausgeklügelte Rotormanagementsystem optimiert Beschleunigen und Abbremsen sowie Unwuchterkennung für alle Rotoren und Drehzahlen:
    • Optimale Sicherheitstechnologie und bessere Trennungen.
    Platzsparende Bauweise:
    • Optimierung des Arbeitsbereichs durch kompakte Abmessungen: die ergonomisch günstige Höhe und die abgerundete Bauweise ermöglichen ein einfaches Einsetzen und Entnehmen von Proben sowie eine leichte Reinigung
    Energieeffizient:
    • Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch bei Standardprotokollen, wie z. B. bei der Blutkomponententrennung oder der Zentrifugation konischer Röhrchen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Direkter, bürstenloser Induktionsmotor mit niedrigem Profil mit Auswahl an 9 Beschleunigungs- und 10 Verzögerungsraten
Less waste, Energy efficient
Teilenummern Paket: 75009220 (Zentrifuge), 75003300 (Rotor), 75003301 (Satz von Bechern), 75003302 (Deckel), 75003307 (Satz von Adaptern), 75003303 (Satz von Adaptern)
Universalzentrifugen-Serie