Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall ST4 Plus Zentrifugenserie
GREENER_CHOICE
Schnellere Verarbeitung höherer Probenzahlen, gutes Verhältnis von Kapazität zu Stellfläche und einfache Programmierschnittstelle sowie flexibles Zentrifugieren der meisten Röhrchen und Flaschen in einer Zentrifuge.
Marke:  Thermo Scientific™ 75016074
13184.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21629" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16320768
  • 17708.10 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 13-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Kontrastreiche Standard-Benutzeroberfläche mit bis zu 6 Programmspeicherplätzen und einfacher Tastenbedienung für Routineanwendungen. Kapazität von bis zu 4 l (einschließlich 196 Blutentnahmeröhrchen und 96 konische 15 ml-Röhrchen); schneller Auto-Lock-Rotorwechsel und 13 verfügbare Rotoren
Anwenderfreundlich:
  • Die Zentrifuge ist mit intuitiven, anwenderfreundlichen Bedienelementen ausgestattet und zeigt zahlreiche Betriebsparameter sowie den Verarbeitungsstatus auf dem Display an.
  • Das moderne Industriedesign erlaubt eine kontinuierlich verbesserte Ergonomie beim Beladen des Rotors, höhere Anwendersicherheit und das Einhalten geltender Zertifizierungsanforderungen
  • Die motorbetriebene Deckelverriegelung ermöglicht auch auf hohen Labortischen das Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels durch leichten Knopfdruck.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III Rotorsystem:
  • Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln von Rotoren mit einem einzigen Knopfdruck.
  • Das spart Zeit beim Wechsel zwischen verschiedenen Applikationen.
  • Der einfache Zugriff auf die Rotorkammer ermöglicht eine schnelle Reinigung, eine gesündere Arbeitsumgebung und eine längere Lebensdauer des Geräts.
Thermo Scientific™ ClickSeal™ Becherverschlusssystem:
  • Mit einem Klick verschließbare Biocontainment-Lösung. Keine Schraubverschlüsse und keine komplizierten Klammern mehr erforderlich.
  • Das System kann auch mit Handschuhen einhändig geöffnet und geschlossen werden.
  • Das System ist von CAMR™ in Porton Down (GB) zertifiziert.
Thermo Scientific™ SMARTSpin™ Technologie:
  • Das ausgeklügelte Rotormanagementsystem optimiert Beschleunigen und Abbremsen sowie Unwuchterkennung für alle Rotoren und Drehzahlen:
  • Optimale Sicherheitstechnologie und bessere Trennungen.
Platzsparende Bauweise:
  • Optimierung des Arbeitsbereichs durch kompakte Abmessungen: die ergonomisch günstige Höhe und die abgerundete Bauweise ermöglichen ein einfaches Einsetzen und Entnehmen von Proben sowie eine leichte Reinigung
Energieeffizient:
  • Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch bei Standardprotokollen, wie z. B. bei der Blutkomponententrennung oder der Zentrifugation konischer Röhrchen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN/UL/IEC 61010-1EN/UL/IEC 61010-2EN/UL/IEC 61326-1EN/UL/IEC 61326-2FCC-Teil 15
Thermo Scientific Sorvall ST4 Plus,220 V-240 V50 Hz/230V60 Hz, TX-1000 Zellkulturpaket
Sorvall™
Helle LCD-Benutzeroberfläche mit Drucktasten
Kauf von Thermo Scientific Rotor und Zubehör, die für den Betrieb erforderlich sind
Die Zentrifuge enthält Folgendes in der Verpackung: Gedruckte englische Bedienungsanleitung, USB-Stick mit Bedienungsanleitung in 28 Sprachen, Korrosionsschutzöl (70009824 ), Netzkabel für die Netzspannung des Landes, Konformitätserklärung
Auswahl an neun Beschl.-/zehn  Verzög.raten
TX-1000 mit Bechern, ClickSeal Bioabdichtungsdeckeln, 5,0/7,0 und 9,0/10,0 ml-Blutentnahmeröhrchen-Adaptern
Bis zu 9 h 59 min
Option zum Hoch- oder Herunterzählen
Zentrifugieren: 5 Jahre begrenzt, Rotor: Siehe Handbuch
208/240 V 50/60 Hz
50/60 Hz
Mikroprozessor
196x 5,0/7,0 ml-Blutentnahmeröhrchen, 148x 9,0/10,0 ml-Blutentnahmeröhrchen, 96x konische 15 ml-Röhrchen, 40x konische 50 ml-Röhrchen, 6 Mikrotiterplatten, 4x 1.000 ml-Bioflaschen (mit TX-1000 Rotoren)
No
Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil
Less waste, Energy efficient
Siehe Daten zu den jeweiligen Zentrifugen, Rotoren und Zubehörteilen
Bis zu sechs Programme über Tasten auf der LCD-Anwenderoberfläche wählbar
Ja
ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
Tischzentrifuge
Siehe einzelne Komponenten des Pakets
208/240 V