Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ Mikro 21R Mikrozentrifuge, gekühlt
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Zentrifugieren von 24 x 2 ml bei bis zu 21,100 x g mit Kühlung, um die routinemäßige Vorbereitung von Mikrozentrifugenröhrchen zu beschleunigen.
8311.35 CHF - 9225.90 CHF
Spezifikation
Fassungsvermögen | 24 x 1,5/2 ml |
---|---|
Max. Geschwindigkeit | 14.800 U/min |
Max. RZB | 21,100 xg |
Geräuschpegel | 50 dB(A) |
Temperaturbereich | -9 bis +40 °C |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Elektrische Anforderungen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Elektrische Anforderungen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15368824
![]() |
Thermo Scientific™
75002544 |
Sorvall Legend Micro 21R Zentrifuge, gekühlt | 230 V, 50/60 Hz | Doppelreihenrotor 18 x 2,0/0,5 ml, mit aufschraubbarem Deckel |
8311.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10756090
![]() |
Thermo Scientific™
75002445 |
Sorvall Legend Micro 21R Zentrifuge, gekühlt | 230 V, 50/60 Hz | 24 x 1,5/2,0 ml Rotor mit ClickSeal-Bioabdichtungsdeckel |
8311.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10555835
![]() |
Thermo Scientific™
75002489 |
Sorvall Legend Micro 21R Zentrifuge, gekühlt | 230 V, 50/60 Hz | 24 x 1,5/2,0 ml Rotor mit ClickSeal Bioabdichtungsdeckel und doppelreihigem 18 x 2,0/0,5 ml Rotor mit aufschraubbarem Deckel |
9225.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Die Thermo Scientific Sorvall Legend Micro 21R Mikrozentrifugen eignen sich ideal für den täglichen Laboreinsatz bis 21,100 x g und liefern hervorragende Verarbeitungsleistung, einzigartige Sicherheitsfunktionen und eine breite Palette an Mikrozentrifugenrotoren und Zubehör für die Verarbeitung von Mikrozentrifugenröhrchen. Die Kühlfunktion bietet Kühlung von Raumtemperatur auf Solltemperatur in nur 9 Minuten.
Unterstützung der Mikrovolumina-Trennung durch:- Außergewöhnliche Beschleunigung von bis zu 21.000 x g in nur 12 Sekunden.
- Modelle mit Kühlfunktion bieten Kühlung von Raumtemperatur auf Solltemperatur in nur 9 Minuten.
- Unter den 7 optionalen Mikrozentrifugenrotoren finden Sie auch für Ihre Anwendung den idealen Rotor:
- Hervorragende Korrosionsbeständigkeit mit Polymerrotoren in Leichtbauweise.
- Der Standardrotor fasst 24 Mikrozentrifugenröhrchen in einer Reihe, von 1,5 bis 2,0 ml-Röhrchen bis hin zu Minipreps und Spin-Säulen.
- Das ergonomische Öffnen und Schließen des Rotors mit nur einem Klick sowie das transparente Designerhöhen bei Thermo Scientific ClickSeal Biocontainmentdeckeln die Sicherheit und den Komfort.
- Mit dem einzigartigen doppelreihigen Rotor sind keine Adapter mehr nötig.
- Leichte Bedienung durch intuitive Bedienelemente, leicht abzulesende Displays und schnell mit einem Klick verriegelbarem Zentrifugendeckel.
- Schlankes, leichtes und platzsparendes Design.
- Langlebig und einfach zu reinigen und zu warten.
- Leiser Betrieb für eine sichere, stressfreie Umgebung.
- Entspricht den aktuellsten Klinik- und Sicherheitsstandards und ist In-Vitro-Diagnostics (IVD)-konform gemäß 98/79/EC.
Spezifikation
24 x 1,5/2 ml | |
21,100 xg | |
-9 bis +40 °C | |
Tischzentrifuge | |
Ja | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (weitere Informationen im Handbuch) | |
Sorvall™ |
14.800 U/min | |
50 dB(A) | |
CSA, CE, IVD | |
Sorvall Legend Micro 21R Zentrifuge, gekühlt | |
1 bis 99 min (in 1 min-Schritten); HALTEN | |
62,0lb. (28,0 kg) |