Learn More
Brady™ Lösungsmittel- und chemikalienbeständige Polyester-Laboretiketten für M6/M7-Drucker
Hochleistungspolyester ist beständig gegenüber zahlreichen Lösungsmitteln und schwankenden Temperaturen. Die Etiketten lassen sich auf verschiedenen Oberflächen wie Edelstahl und Polypropylen aufbringen.
Marke:  Brady™ 174377
84.85 CHF gültig bis 2025-02-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24130" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17888454
  • 87.15 CHF / 250 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Der hochleistungsfähige Polyester (B-488) ist beständig gegen zahlreiche Lösungsmittel und unterschiedliche Temperaturen. Er lässt sich auf verschiedenen Oberflächen anbringen, wie Edelstahl und Polypropylen.
  • Der matte, weiße Polyester verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff und eignet sich für den Thermotransferdruck.
  • Ideal für Barcodes und allgemeine Kennzeichnungszwecke auf flachen und glatten Oberflächen
  • UL-Zulassung
  • Anwendungstemperatur von -40 bis 160°C (-40 bis 320°F)
  • Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
M6-97-488
Ohne
Matt
Polyester
Thermotransfer
Unsteril
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
250 Etiketten
-40 °F bis +320 °F
0,0037 in.
0,9 x 0,9 in.
0,9 in.
22.86 mm
AGA, ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-anerkannt
Dauerhaftes Acryl
Weiß
Ausgestanzt
Einseitig bedruckbar
Etiketten
Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Barcode-Etikettierung, Bauteil- und Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation, allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung, Laborkennzeichnung
Nein
Quadratisch
-40 °C bis 160 °C
0.094 mm
0,9 in.
22.86 mm