Learn More
Solketal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 13428388
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
100-79-8
C6H12O3
132.16
MFCD00063238
RNVYQYLELCKWAN-UHFFFAOYSA-N
solketal, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, glycerolacetone, dioxolan, isopropylidene glycerol, 1,2-isopropylideneglycerol, 1,2-o-isopropylideneglycerol, 1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl, glycerol dimethylketal
7528
(2,2-Dimethyl-1,3-Dioxolan-4-yl)Methanol
CC1(OCC(O1)CO)C
100-79-8
C6H12O3
132.16
MFCD00063238
RNVYQYLELCKWAN-UHFFFAOYSA-N
solketal, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, glycerolacetone, dioxolan, isopropylidene glycerol, 1,2-isopropylideneglycerol, 1,2-o-isopropylideneglycerol, 1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl, glycerol dimethylketal
7528
(2,2-Dimethyl-1,3-Dioxolan-4-yl)Methanol
CC1(OCC(O1)CO)C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Solketal
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt -50°C
Farbe Farblos
Dichte 1.0600g/mL
Siedepunkt 188.0°C to 189.0°C
Flammpunkt 90°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4330 to 1.4350
Menge 2.5 kg
Beilstein 19, V,2, 362
Merck Index 15, 5259
Relative Dichte 1.06
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol, acetals, esters, ethers,, aromatic hydrocarbons, chlorinated hydrocarbons,, gasolines and petr.ether
Viskosität 11 mPa.s (20°C)
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit