Learn More
Feststoffkonzentrat, Abwasser-QK-Probe, SPEX CertiPrep™
Feststoffkonzentrat-Abwasser-QK-Probe, 23 ml-Fläschchen, SPEX CertiPrep™. Zertifiziert nach ISO-Leitfaden 34
Marke: SPEX Certiprep 4032
Additional Details : CAS : 14797-71-8 Gewicht : 0.09000kg
Includes: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
- Abwasser-QK-Probe
- 23 ml-Fläschchen ergeben 1 l Lösung
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Feststoffkonzentrat-QK-Probe | |
23 ml | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche | |
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
Produkt nur für den Laborgebrauch