Learn More
Fisherbrand™ Neopren-Stopfen, massiv
Für Laboranwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ NB039/S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11597103
  • 23.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Neopren
  • Härte 46/55 IRHD
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung im Labor
38,5mm
Grau
44,5mm
Propfen
46/55 IRHD
5/Packung
39mm
Festes Neopren