Learn More
Fisherbrand™ Neopren-Stopfen, massiv
Für Laboranwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ NB013/S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11567093
  • 9.00 CHF / 20 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Neopren-Gummi
  • Härtegrad beträgt 46/55 IRHD
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung in Laboren
24mm
Grau
16mm
Propfen
46/55 IRHD
20/Pckg.
13mm
Neopren