Learn More
Gilac™ Solid Crate
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
9 l
14 l
15 l
23 L
Abmessungen (L x B x H):
600 x 400 x 55 mm
600 x 400 x 76 mm
600 x 400 x 90 mm
400 x 300 x 100 mm
600 x 400 x 130 mm
Farbe:
Blau
Durchscheinend
Gelb
Grau
Grün
Rot
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Solid crate.
- For caterers and restaurateurs: storage crate for raw materials.
- Stacking with and without lid, maximum stacking height capacity.
- Innovative design for even greater convenience:
- Rounded corners and bottom for easy cleaning.
- Optimised side reinforcements allow you to customise crates with your logo.
- Rounded outside corners guarantee a damage-free working environment.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 4 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 15 l |
| Verschlusstyp | None |
| Farbe | Grau |
| Material | HDPE |
| Form | Rechteckig |
| Produkttyp | Verschlag |
| Abmessungen (L x B x H) | 600 x 400 x 90 mm |
| Länge (metrisch) | 600 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 23,6 Zoll |
| Mehr anzeigen |