Learn More
Brady™ Schloss mit Gehäuse aus massivem Messing
Korrosionsbeständig.
Marke: Brady™ 805827
Additional Details : Gewicht : 0.50100kg
Beschreibung
- Enthält ein präzises Stiftzuhaltungssystem
Spezifikation
Messingvorhängeschlösser | |
Messing | |
5 mm | |
47 mm | |
Stahl | |
6/Packung | |
24,5 mm |
Chrome | |
Messingvorhängeschlösser | |
30,00 x 47,00 mm | |
14,5 mm | |
4 | |
30 mm |