Learn More
Brady™ Vollständig isoliertes Schloss mit Gehäuse aus massivem Messing
Der Körper und der Bügel dieses Vorhängeschlosses sind vollständig gegen Stromschlag isoliert.
109.00 CHF - 128.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Vollständig isolierte Verriegelung |
---|---|
Material | Messing |
Beschreibung | Vollständig isolierte Verriegelung |
Durchmesser (metrisch) Bügel | 8,5 mm |
Abmessungen (L x B) | 53,00 x 73,00 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11781376
|
Brady™
805835 |
Schwarz | N/A | ||||||
15613537
|
Brady™
805835 |
Schwarz |
112.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11791376
|
Brady™
805836 |
Blau | N/A | ||||||
15623537
|
Brady™
805836 |
Blau |
128.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Dichtkorpusschloss, mit Zylinderabdeckung, schützt den 5-Stift-Zylinder vor Verschmutzung
- Stoßdämpfendes Vinylgehäuse schützt auch lackierte Oberflächen
Spezifikation
Vollständig isolierte Verriegelung | |
Vollständig isolierte Verriegelung | |
53,00 x 73,00 mm | |
24,5 mm | |
5 | |
53 mm |
Messing | |
8,5 mm | |
73 mm | |
Gehärteter Stahl | |
Je 1 |