Learn More
Memmert™ Software AtmoCONTROL für SN260plus
AtmoCONTROL Software erfüllt die Anforderungen für die Verwendung elektronisch gespeicherter Datensätze und elektronischer Signaturen.
Marke: Memmert™ SN260plusFDAQ1
Additional Details : Gewicht : 0.01200kg
Beschreibung
- Mit FDA kompatible Software AtmoCONTROL
- Erfüllt die Anforderungen für die Verwendung elektronisch gespeicherter Datensätze und elektronischer Signaturen gemäß der Verordnung 21 CFR Part 11 der US Food and Drug Administration (FDA)
- Basislizenz für die Steuerung einer Einheit
- Entsprechende IQ/OQ-Dokumente in deutscher und englischer Sprache (ohne Aufpreis)
Spezifikation
Verordnung 21 CFR Teil 11 der US Food and Drug Administration (FDA) | |
Sterilisator SN260plus | |
Software |