Learn More
Memmert™ Software AtmoCONTROL für SF30plus
AtmoCONTROL Software erfüllt die Anforderungen für die Verwendung elektronisch gespeicherter Datensätze und elektronischer Signaturen.
Marke: Memmert™ SF30plusFDAQ1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit FDA kompatible Software AtmoCONTROL
- Erfüllt die Anforderungen für die Verwendung elektronisch gespeicherter Datensätze und elektronischer Signaturen gemäß der Verordnung 21 CFR Part 11 der US Food and Drug Administration (FDA)
- Basislizenz für die Steuerung einer Einheit
- Entsprechende IQ/OQ-Dokumente in deutscher und englischer Sprache (ohne Aufpreis)
Spezifikation
Verordnung 21 CFR Teil 11 der US Food and Drug Administration (FDA) | |
Sterilisator SF30plus | |
Software |