Learn More
Notrax Sof-Tred™ Microcellular Vinyl Foam with Pebble Pattern, Black/Yellow
Notrax Sof-Tred™ Basic worker comfort derived from 9.4 mm thick worker platform comprised of a construction of microcellular vinyl consisting of millions of air bubbles that provide basic ergonomic benefit.
35.00 CHF - 78.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Schwarz/Gelb |
---|---|
Material | Mikrozelluläres Vinyl |
Typ | Matten für Industrie und Gewerbe |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17722088
|
Notrax
411S0323BY |
91 cm | 60 cm |
35.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17762088
|
Notrax
411S0335BY |
150 cm | 91 cm |
78.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17702078
|
Notrax
411C0324BY |
1830 cm | 60 cm | N/A | |||||
17742078
|
Notrax
411C0336BY |
1830 cm | 91 cm | N/A | |||||
17782078
|
Notrax
411C0348BY |
1830 cm | 122 cm | N/A | |||||
Beschreibung
- Pebble pattern provides non-directional traction and is easy to clean
- Basic worker comfort derived from 94 mm thick worker platform comprised of a construction of microcellular vinyl consisting of millions of air bubbles that provide basic ergonomic benefit
- All four sides are bevelled and sealed to minimize tripping hazards
Spezifikation
Schwarz/Gelb | |
Mikrozelluläres Vinyl | |
Matten für Industrie und Gewerbe |