missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natriumwolframat-Dihydrat, Purum, Honeywell Fluka™

Artikelnummer. 15601420
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
6 x 500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

purum, ≥99 %

  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 10213-10-2
Summenformel H4Na2O6W
Molekulargewicht (g/mol) 329.846
MDL-Nummer MFCD00149190
InChI-Schlüssel WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o
PubChem CID 150191
ChEBI CHEBI:63939
IUPAC-Name Dinatrium; Dioxido(dioxo)Wolfram; Dihydrat
SMILES O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Sodium Tungstate Dihydrate
Menge 100 g
Strukturformel Na2WO4 · 2H2O
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Formelmasse 329.85g/mol
Reinheit (%) ≥99%
Güte purum
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'