Learn More
Natriumtrifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10702253
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2926-30-9
Summenformel CF3NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 172.05
MDL-Nummer MFCD00061607
InChI-Schlüssel XGPOMXSYOKFBHS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium trifluoromethanesulfonate, sodium triflate, trifluoromethanesulfonic acid sodium salt, sodium trifluoro methane sulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, sodium salt, pubchem23598, cf3so3na, acmc-1cfau, sodiumtrifluoromethanesulfonate, ksc491a1d
PubChem CID 23676748
IUPAC-Name Natrium;trifluormethansulfonat
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium trifluoromethanesulfonate
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 253.0°C to 255.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (ex Na)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel F3COSNa
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water.
Formelmasse 172.05
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium trifluoromethanesulfonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.