Learn More
Natriumcaprylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10677431
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56553-60-7
Summenformel C6H10BNaO6
Molekulargewicht (g/mol) 211.94
MDL-Nummer MFCD00012211
InChI-Schlüssel HHYFEYBWNZJVFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym c6h10bnao6, sodium triacetoxyboron 1-, pubchem12871, sodium triacetoxy borohyride, sodium triacetyloxyboron 1-, tris acetoxy hydroborate sodium salt, sodium bis acetyloxy-$l^ 2-boranuidyl acetate
IUPAC-Name Natriumbis(acetyloxy)boranuidylacetat
SMILES [Na+].CC(=O)O[BH-](OC(C)=O)OC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Triacetoxyborohydride
Schmelzpunkt 114.0°C to 118.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NaB(O2CCH3)3H
Menge 100 g
UN-Nummer 3396
Fieser 12,453; 13,283; 06,553; 16,309
Merck Index 15, 8822
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in thf,acetonitrile,1,2-dichloroethane
Formelmasse 211.94
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium triacetoxyborohydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
Sicherheitshinweis
  • P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P402-An einem trockenen Ort aufbewahren.