Learn More
Natriumthiosulfat-Lösung, 0.1 M, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12900774
Click to view available options
Menge:
100 ml
1000 ml
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumthiosulfat-Lösung
Konzentration 0.1 M
Menge 100 ml