Learn More
Natriumthiosulfat-Lösung, 0.5 M (0.5 N), NIST-Standardkonzentrat, für die volumetrische Analyse, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
1 AMP
6 AMP
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 100°C |
Schmelzpunkt | 0°C |
Farbe | Farblos |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 6 AMP |
Verpackung | Ampulle |
Dampfdruck | 14mmHg |