Learn More
Natriumthiomethoxid, 90+ %, technisch, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17251336
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5188-07-8
Summenformel CH3NaS
Molekulargewicht (g/mol) 70.08
InChI-Schlüssel RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name Natriummethylsulfanid
SMILES [Na+].C[S-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium thiomethoxide
Prozentgehaltsbereich 90+%
Strukturformel CH3SNa
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: freely soluble.
Formelmasse 70.09
Güte Technisch