Learn More
Natriumthiocyanat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493834
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
A compound used to convert alkyl halides into the corresponding alkylthiocyanates. Undergoes nucleophilic substitution reactions with phase-transfer catalysts. Silver thiocyanate may be used as well, the precipitation of insoluble silver halides help simplify workup. Treatment of isopropyl bromide with sodium thiocyanate in a hot ethanolic solution affords isopropyl thiocyanate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Eine Verbindung, die zur Umwandlung von Alkylhalogeniden in die entsprechenden Alkylthiocyanate verwendet wird. Mit Phase-Transfer-Katalysatoren werden nukleophile Substitutionsreaktionen durchgeführt. Silberthiocyanat kann ebenfalls verwendet werden, die Fällung von unlöslichen Silberhalogeniden erleichtert das Aufarbeiten. Die Behandlung von Isopropylbromid mit Natriumthiocyanat in einer heißen Ethanollösung ermöglicht Isopropylthiocyanat.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1250 g/l), Alkohol und Aceton.
Hinweise
Hygroskopisch, vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-72-7
Summenformel CNNaS
Molekulargewicht (g/mol) 81.07
MDL-Nummer MFCD00011123
InChI-Schlüssel VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
IUPAC-Name Natrium;Thiocyanat
SMILES [Na+].[S-]C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium thiocyanate
Schmelzpunkt 287°C
Dichte 1.74
pH 6 bis 8
Geruch Geruchsneutral
Menge 5000 g
Beilstein 3594965
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Merck Index 14,9327
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1250g/L),alcohol,and acetone.
Formelmasse 81.07
Reinheit (%) 96%