Learn More
Natrium-tetrakis(4-fluorphenyl)borat-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate, is used as a reagent for the two-phase titration of nonionic surfactants in the presence of anionic surfactants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumtetrakis(4-fluorphenyl)Boratdihydrat wird als Reagenz für die Zweiphasen-Titration von nichtionischen Tensiden in Gegenwart von anionischen Tensiden verwendet.
Hinweise
Hygroskopisch. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Natriumtetrakis(4-fluorphenyl)Boratdihydrat wird als Reagenz für die Zweiphasen-Titration von nichtionischen Tensiden in Gegenwart von anionischen Tensiden verwendet.
Hinweise
Hygroskopisch. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 4285808 |
Formelmasse | 450.21 (414.18 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 98% |