Learn More
Natriumtellurit(IV), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497527
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-20-2
Summenformel H10Na2O9Te
Molekulargewicht (g/mol) 327.65
MDL-Nummer MFCD00036141
InChI-Schlüssel OVBVNEXDNNHXIU-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium tellurite, disodium tellurite, sodium tellurate iv, disodium trioxotellurate, unii-0bb57la23y, tellurous acid, disodium salt, sodium tellurite iv, telluric acid h2teo3 , disodium salt, telluric acid, disodium salt
PubChem CID 24935
IUPAC-Name Dinatrium, Tellurit
SMILES O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Te]([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium tellurite(IV)
Menge 250 g
Strukturformel Na2TeO3
UN-Nummer UN3284
Merck Index 14,8685
Formelmasse 221.58
Reinheit (%) 97%