Learn More
Natriumsulfid-Nonahydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15611820
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
3 kg
ACS-Reagenz, ≥98,0%
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-84-4
Summenformel H18Na2O9S
Molekulargewicht (g/mol) 240.17
MDL-Nummer MFCD00149184
InChI-Schlüssel ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Dinatriumnonahydrat-Sulfandiid
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S--]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumsulfid-Nonahydrat
Farbe Farblos oder gelb
Menge 5 g
Strukturformel Na2S·9H2O
UN-Nummer 1849
Formelmasse 240.18 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %
Güte ACS-Reagenz
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium sulfide nonahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: disodium sulphide