Learn More
Natriumsulfat, wasserfrei, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 884°C |
Farbe | Weiß |
pH | 5 to 8 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 500 g |
IUPAC-Name | Dinatriumsulfat |
Formelmasse | 142.04g/mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |