Learn More
Natriumlösung für ICP 1 g/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Spezifikation
Spezifikation
Konzentration | 1±0.002 g/l |
Verpackung | Flasche |
Menge | 500 ml |
Typ | Standards für die Massenspektrometrie |
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Na |
Lösungsmittel oder Matrix | HNO3 |