missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium Selenite, ∽98%, ('White to off-white powder), MP Biomedicals

Artikelnummer. 11436332
Click to view available options
Menge:
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 10102-18-8
Summenformel Na2O3Se
Molekulargewicht (g/mol) 172.948
InChI-Schlüssel BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium selenite, disodium selenite, natriumselenit, selenious acid, disodium salt, natriumselenit german, disodium selenium trioxide, unii-hiw548rq3w, selenious acid disodium salt, ccris 1260, hsdb 768
PubChem CID 24934
ChEBI CHEBI:48843
IUPAC-Name Dinatrium; Selenit
SMILES [O-][Se](=O)[O-].[Na+].[Na+]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Sodium Selenite
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich ∽98%
Formelmasse 172.9
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium Selenite
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium Selenite
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt