Learn More
Natriumselenat-Decahydrat, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326479
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-23-5
Summenformel H20Na2O14Se
Molekulargewicht (g/mol) 369.10
MDL-Nummer MFCD00149174
InChI-Schlüssel TYVNFQRMDPFYPC-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium selenate decahydrate, unii-0cjn4029eb, disodium decahydrate selenate, disodium selenate decahydrate, acmc-1c452, sodium selenate decahydrate, technical grade, selenic acid, disodiumsalt, decahydrate 9ci, sodium selenate decahydrate trace metals basis
PubChem CID 202320
IUPAC-Name Dinatrium; Selenat; Decahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium selenate decahydrate
Schmelzpunkt 35°C (decomposition)
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (metals basis)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2630
Merck Index 14,8671
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 369.09 (188.94 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Dichte 1.600 g/mL