Learn More
Natriumselenat, ≥95 % (Elementaranalyse), Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumselenat |
Farbe | Weiß |
pH | 5.5 bis 7.5 (bei 18.90 g/l 25 °C) |
Menge | 10 g |
Strukturformel | Na2SeO4 |
UN-Nummer | UN2630 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water |
IUPAC-Name | Dinatrium; Selenat |
Formelmasse | 188.94 mol |
Reinheit (%) | ≥95 % (Elementaranalyse) |