Learn More
Sodium Salicylate, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10092520
Click to view available options
250 g
Laborreagenzien
Spezifikation
CAS 54-21-7
Schmelzpunkt 200°C
Prozentgehaltsbereich min. 99.5%
Hinweise zum Prozentgehalt After drying
Summenformel C7H5NaO3
MDL-Nummer MFCD00002440
Synonym Salicylate de sodium
InChI-Schlüssel ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].OC1=CC=CC=C1C([O-])=O
IUPAC-Name sodium 2-hydroxybenzoate
Molekulargewicht (g/mol) 160.10
Dichte 0.32 g/cm³ (20°C)
Menge 250 g