Learn More
Natrium-Polyanetholsulfonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11914721
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55963-78-5
Summenformel (C10H11NaO4S)n
Molekulargewicht (g/mol) NaN
MDL-Nummer MFCD00148427
InChI-Schlüssel JKJBFNAERWARKW-CZEFNJPISA-L
Synonym sodium anethole sulfite, polyanetholesulfonate, polyanethol sulfonate, benzene, 1-methoxy-4-1-propenyl-, e-, homopolymer, sulfonated, sodium salt, sodium 1-methoxy-4-e-prop-1-enyl benzene sulfite
PubChem CID 6434512
SMILES CS(=O)(=O)O[Na].COC1=CC=C(C=C1)C(-*)C(C)-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium polyanetholesulfonate
Farbe Braun bis weiß
pH 5.0 to 7.0 (1% aq. soln.)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 500 g
Merck Index 14,8666
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
IUPAC-Name sodium;1-methoxy-4-[(E)-prop-1-enyl]benzol;sulfite
Physikalische Form Pulver oder Kristalle